Learn More
Tetraacrilato de pentaeritritol (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentaerythritol Tetraacrylate |
| CAS | 4986-89-4 |
| Fórmula molecular | C17H20O8 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2 |
| SMILES | C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | [3-prop-2-enoiloxi-2,2-bis(prop-2-enoiloximetil)propil] prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 352.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1158 |