Learn More
Dibromuro de Pentaeritritol (TRC),
Código de producto. 30135537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135537 1 g 1 g
30132518 25 g 25 g
30011979 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2699701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3296-90-0
Fórmula molecular C5 H10 Br2 O2
Peso molecular (g/mol) 261.94
Sinónimo 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, 1,3-Dibromo-2,2-dihydroxymethylpropane, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane, 2,2-Dibromomethyl-1,3-propanediol, Dibromoneopentyl glycol, FR 1138, FR 522, NSC 9001, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
Nombre IUPAC 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diol
SMILES OCC(CO)(CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol Dibromide
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.9048
Porcentaje de pureza >95%