Learn More
Pentaeritritol-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentaerythritol-d8 |
| CAS | 82414-60-6 |
| Fórmula molecular | C5 2H8 H4 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diol','2,2-bis(hydroxymethyl-d2)- (9CI), Pentaerythritol-d8, 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)-1,3-propanediol-1,1,3,3-d4, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol-d8, Tetra(hydroxymethyl-d2)methane, Tetrakis(hydroxymethyl-d2)methane, Pentaerythritol-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C(CO)(C([2H])([2H])O)C([2H])([2H])O[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-2,2-bis[dideuterio(deuteriooxi)metil]propano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1238 |