Learn More
Dibromuro de pentaeritritol-d8, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pentaerythritol-d8 Dibromide |
| CAS | 1216413-92-1 |
| Fórmula molecular | C5H2D8Br2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol-d8, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl) propane-d8, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane-d8, Dibromoneopentyl-d8 Glycol, FR 1138-d8, FR 522-d8, NSC 9001-d8, Pentaerythritol-d8 Dibromohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C(C([2H])([2H])O)(C([2H])([2H])Br)C([2H])([2H])Br |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis[bromo(dideuterio)metil]-1,1,3,3-tetradeuteriopropano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 269.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.955 |