Learn More
Pentaeritritol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234940 250 g Frasco de plástico 250 g
10051300 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11984631 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129872500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-77-5
Fórmula molecular C5H12O4
Peso molecular (g/mol) 136.15
Clave InChI WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
Nombre IUPAC 2,2-bis(hidroximetil)propan-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol
Punto de fusión 257.0°C to 264.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 276.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C(CH2OH)4
Cantidad 250 g
Beilstein 01,528
Índice Merck 15,7221
Información de solubilidad Solubility in water: 1 g/18 mL water (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and formamide, insoluble in benzene, carbon tetrachloride, ether,, acetone and petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals