Learn More
Pentaeritritol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448783 250 g 250 g
11438783 1000 g 1000 g
11458783 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448783 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10520.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.147 g/mol
Pentaerythritol is used as chemical intermediate for alkylated resins, synth lubricants, pentaerythritol tetranitrate & resin & tall oil esters. It is also used in coating, dynamite and plastic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentaeritritol se utiliza como intermedio químico para resinas alquiladas, lubricantes de sinth, pentaeritritol tetranitrato & resina & ésteres altos de aceite. También se utiliza en la industria del revestimiento, la dinamita y el plástico.
Solubilidad
Soluble en agua: 0,1 g/ml
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-77-5
Fórmula molecular C5H12O4
Peso molecular (g/mol) 136.147
Número MDL MFCD00004692
Clave InChI WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
Nombre IUPAC 2,2-bis(hidroximetil)propan-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol
Punto de fusión 260°C to 264°C
Densidad 1.396
Punto de ebullición 276°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1679274
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7111
Información de solubilidad Soluble in Water: 0.1g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza ≥98%