Learn More
Bromuro de pentadeciltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentadecyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1944-80-5 |
| Fórmula molecular | C33H46BrP |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H46P.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-30-34(31-24-17-14-18-25-31,32-26-19-15-20-27-32)33-28-21-16-22-29-33;/h14-22,24-29H,2-13,23,30H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | bromuro de pentadecil(trifenil)fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 553.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 552.2521 |