Learn More
Pentadecanolida, TRC
Código de producto. 30419304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30419304 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30419304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22045010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxacyclohexadecan-2-one
CAS 106-02-5
Fórmula molecular C15 H28 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Oxacyclohexadecan-2-one (8CI','9CI','ACI), Pentadecanoic acid','15-hydroxy-','ξ-lactone (6CI','7CI), 1,15-Pentadecanolide, 1-Oxacyclohexadecan-2-one, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolactone, 15-Pentadecanolide, 2-Pentadecalone, cpd Supra, CPE 215, Cyclopentadecanolide, Exaltolide, Macrolide Supra, Muskalactone, NSC 36763, Pentadecalactone, Pentadecanolactone, Pentadecanolide, Pentalide, Thibetolide, ω-Pentadecalactone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
SMILES O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
Nombre IUPAC oxaciclohexadecan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 240.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.2089