Learn More
Pentadecanolida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453754 25 g 25 g
11463754 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11341.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-02-5 | C15H28O2 | 240.387 g/mol
Pentadecanolide is a monomer used to make PGA-co-pentadecalactone polymers to be used in the development of directly compressed prolonged release tablets of slightly soluble drugs such as ketoprofen. Pentadecanolide may be used for the synthesis of poly(pentadecanolide) (PPDL) by Novozyme 435 catalyzed ring-opening polymerization. It may be employed as starting reagent for the synthesis of terminally-branched iso-fatty acids (iso-C15-C17).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pentadecanolida es un monómero utilizado para fabricar polímeros de PGA-co-pentadecalactona para su uso en el desarrollo de pastillas de liberación prolongada y directamente comprimidas de fármacos ligeramente solubles como el ketoprofeno. La pentadecanolida puede utilizarse para la síntesis de poli(pentadecanolida) (PPDL) mediante la polimerización de apertura de anillo catalizada por Novozym 435. Puede utilizarse como reactivo de partida para la síntesis de ácidos grasos ramificados iso (iso-C15-C17).
Solubilidad
Soluble en alcohol y dipropilenglicol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-02-5
Fórmula molecular C15H28O2
Peso molecular (g/mol) 240.387
Número MDL MFCD00039667
Clave InChI FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentadecanolide, exaltolide, pentadecanolide, 15-pentadecanolide, pentalide, thibetolide, pentadecan-15-olide, pentadecalactone, muskalactone, muskolactone
PubChem CID 235414
Nombre IUPAC oxaciclohexadecan-2-ona
SMILES C1CCCCCCCOC(=O)CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentadecanolide
Punto de fusión 33°C to 37°C
Densidad 0.918
Punto de ebullición 137°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 25 g
Beilstein 143710
Índice Merck 14,3910
Información de solubilidad Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.39
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentadecanolide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxacyclohexadecan-2-one