Learn More
Ácido pentadecanoico-d29, TRC
Código de producto. 30136765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136765 5 mg 5 miligramos
30136847 50 mg 50 miligramos
17988549 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30136765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2204935MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130348-95-7
Fórmula molecular C15HD29O2
Peso molecular (g/mol) 271.58
Sinónimo Pentadecanoic-d29 acid (9CI), Pentadecanoic acid-d29, Perdeuteropentadecanoic acid, Pentadecanoic-D29 acid
Nombre IUPAC ácido pentadecanoico-D29
SMILES [2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O)([2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentadecanoic-D29 Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.41