Learn More
Ácido pentadecanoico-d29, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentadecanoic-D29 Acid |
| CAS | 130348-95-7 |
| Fórmula molecular | C15HD29O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Pentadecanoic-d29 acid (9 CI), Pentadecanoic acid-d29, Perdeuteropentadecanoic acid, Pentadecanoic-D29 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| SMILES | [2 H]C(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(O)=O)([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | ácido pentadecanoico-d29 |
| Peso molecular (g/mol) | 271.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.41 g/mol |
| Mostrar más |