Learn More
Ácido pentadecanoico, TRC
Código de producto. 30418816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418816 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30418816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22048010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentadecanoic acid (Pentadecylic acid)
CAS 1002-84-2
Fórmula molecular C15 H30 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Pentadecanoic acid (8CI','9CI','ACI), 14FA, n-Pentadecanoic acid, NSC 28486, Pentadecylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido pentadecanoico
Peso molecular (g/mol) 242.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.2246