Learn More
Ácido pentadecanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pentadecanoic acid (Pentadecylic acid) |
| CAS | 1002-84-2 |
| Fórmula molecular | C15 H30 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pentadecanoic acid (8CI','9CI','ACI), 14FA, n-Pentadecanoic acid, NSC 28486, Pentadecylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido pentadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.2246 |