Learn More
Pentadecanoic acid, MedChemExpress
Product Code. 16443419
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
16443419 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16443419 Supplier Medchem Express Supplier No. HYW004283
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Pentadecylic acid is a saturated fatty acid with a 15-carbon backbone.
Pentadecylic acid is a saturated fatty acid with a 15-carbon backbone.
Specifications
Nombre del producto químico o material Pentadecanoic acid
CAS 1002-84-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H30O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (257.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCC)O
Peso molecular (g/mol) 242.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.4
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism