Learn More
Ácido pentadecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido pentadecanoico es un lípido que se utiliza en la investigación proteómica. También se utiliza como biomarcador para la ingestión dietética de leche. Se puede etiquetar como biomarcador para el metabolismo de los ácidos grasos miocárdicos en estudios de isquemia/reperfusión. Fuente de energía in vivo.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pentadecanoic acid |
| Punto de fusión | 51°C to 54°C |
| Punto de ebullición | 257°C (100 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)13CO2H |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1773831 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.4 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Safety and Handling
- Pentadecanoic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Pentadecanoic acid