Learn More
Ácido pentadecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437636 10 g 10 g
11447636 50 g 50 g
11457636 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14664.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.34€
    48.65€ / 10 g
    Ahorro 9.69€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.403 g/mol
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pentadecanoico es un lípido que se utiliza en la investigación proteómica. También se utiliza como biomarcador para la ingestión dietética de leche. Se puede etiquetar como biomarcador para el metabolismo de los ácidos grasos miocárdicos en estudios de isquemia/reperfusión. Fuente de energía in vivo.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1002-84-2
Fórmula molecular C15H30O2
Peso molecular (g/mol) 242.403
Número MDL MFCD00002745
Clave InChI WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
PubChem CID 13849
ChEBI CHEBI:42504
Nombre IUPAC ácido pentadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentadecanoic acid
Punto de fusión 51°C to 54°C
Punto de ebullición 257°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)13CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 1773831
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.4
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentadecanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecanoic acid