Learn More
Ácido pentadacónico 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1-piperidinilo]etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4-oxo-4H-piridido[1,2-a]pirimidina-9-il Éster, TRC
Código de producto. 30134421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134421 250 mg 250 miligramos
17912895 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227140250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1404053-61-7
Fórmula molecular C38H55FN4O4
Peso molecular (g/mol) 650.87
Sinónimo Paliperidone Pentadecanoate, 9-Hydroxyrisperidone Pentadecanoate
SMILES [Na+].O=C([O-])C1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2=C(C)N(C)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO8.Na/c1-5-10(6(15)3-4-14(5)2)21-13-9(18)7(16)8(17)11(22-13)12(19)20;/h3-4,7-9,11,13,16-18H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/t7?,8-,9?,11?,13-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.4207