Learn More
Ácido pentadecanoico-2,2-d2, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pentadecanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 64118-45-2 |
| Fórmula molecular | C15 D2 H28 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pentadecanoic-2,2-d2 acid (9 CI), α-Dideuteropentadecanoic acid, Pentadecanoic acid-2,2-d2, 2,2-Dideuteriopentadecanoic acid, Pentadecanoic-2,2-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i14D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriopentadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.237 g/mol |
| Show More |