Learn More
Pentadecanal, TRC
Código de producto. 30419235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419235 5 g -
30416434 250 mg 250 miligramos
30409850 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2271005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2765-11-9
Fórmula molecular C15H30O
Peso molecular (g/mol) 226.4
Sinónimo 1-Pentadecanal, Pentadecaldehyde, n-Pentadecanal
Nombre IUPAC Pentadelo.
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentadecanal
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.2297