Learn More
Pentadecan-8-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentadecan-8-one |
| CAS | 818-23-5 |
| Fórmula molecular | C15 H30 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Caprylone, Diheptyl ketone, Heptyl ketone, NSC 595 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30O/c1-3-5-7-9-11-13-15(16)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)CCCCCCC |
| Nombre IUPAC | pentadecan-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.2297 |