Learn More
Sal de Amonio de Ácido Pentadecafluorooctanoico, TRC
Código de producto. 30428405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428405 5 g
30417016 1 g
30427296 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2681005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3825-26-1
Fórmula molecular C8 H F15 O2 . H3 N
Peso molecular (g/mol) 431.1
Sinónimo Perfluorooctanoic Acid Ammonium, Ammonium perfluorooctanoate, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ammonium salt (1:1), Octanoic acid, pentadecafluoro-, ammonium salt (8CI, 9CI), Ammonium pentadecafluorooctanoate, Ammonium perfluorocaprylate, Ammonium perfluorooctanoate, Ammonium perfluorooctoate, CXR 1002, DS 101, FC 1015, FC 143, Fluorad FC 143, FX 1006, Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt, Perfluorooctanoic acid ammonium salt, Unidyne DS 101
Nombre IUPAC azanio; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoato
SMILES [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctanoic acid ammonium salt PFOA POAA
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.0003
Porcentaje de pureza >95%