Learn More
Ácido pentadecafluorooctanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703181 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10144240 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10391424 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10703181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173960250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 335-67-1 | C8HF15O2 | 414.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-67-1
Fórmula molecular C8HF15O2
Peso molecular (g/mol) 414.07
Número MDL MFCD00004174
Clave InChI SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
PubChem CID 9554
ChEBI CHEBI:35549
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Pentadecafluorooctanoic acid
Punto de fusión 53.0°C to 60.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 189.0°C to 192.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3(CF2)6CO2H
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 7272
Información de solubilidad Solubility in water: 3.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.07
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pentadecafluorooctanoic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.