Learn More
Ácido pentadecafluorooctanoico-13C, TRC
Código de producto. 30005970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005970 5 mg 5 miligramos
30137258 25 mg 25 miligramos
30136403 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2681025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864071-09-0
Fórmula molecular 13C C7 H F15 O2
Peso molecular (g/mol) 415.061
Sinónimo Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C), Octanoic-1-13C acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- (9CI)
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro(1^{13}C)ácido octanoico
SMILES O[13C](=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.977
Porcentaje de pureza >95%