Learn More
Bis(metilsulfato) de pentacinio, LoGiCal
Código de producto. 30464257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30464257 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30464257 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3176.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentacynium Bis(methyl Sulfate)
CAS 3810-83-1
Nombres de analitos o componentes Pentacynium Bis(methyl Sulfate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H39 N3 O . 2 C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenepentanaminium, ε-cyano-N,N-dimethyl-N-[2-(4-methylmorpholinium-4-yl)ethyl]-ε-phenyl-, methyl sulfate (1:2), 4-[2-[(5-Cyano-5,5-diphenylpentyl)methylamino]ethyl]-4-methylmorpholinium methyl sulfate methosulfate (7CI), Morpholinium, 4-[2-[(5-cyano-5,5-diphenylpentyl)dimethylammonio]ethyl]-4-methyl-, bis(methyl sulfate) (8CI,9CI), N1-(5-Cyano-5,5-diphenylpentyl)-N1,N1,N2-trimethylethylene-1-ammonium-2-morpholinium bismethylsulfate, Pentacynium bis(methyl sulfate), Pentacyone mesylate, Presidal bis(methyl sulfate)
Fórmula InChI InChI=1S/C27H39N3O.2CH4O4S/c1-29(2,18-19-30(3)20-22-31-23-21-30)17-11-10-16-27(24-28,25-12-6-4-7-13-25)26-14-8-5-9-15-26;2*1-5-6(2,3)4/h4-9,12-15H,10-11,16-23H2,1-3H3;2*1H3,(H,2,3,4)/q+2;;/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES COS(=O)(=O)[O-].COS(=O)(=O)[O-].C[N+](C)(CCCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2)CC[N+]3(C)CCOCC3
Nombre IUPAC (5-ciano-5,5-difenilpentil)-dimetil-[2-(4-metilmorfolin-4-io-4-il)etil]azanio;metilsulfato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 643.81
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.2597 g/mol