Learn More
Pentaclorotiofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentachlorothiophenol |
| CAS | 133-49-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H Cl5 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzenethiol','2,3,4,5,6-pentachloro- (ACI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzenethiol (ACI), Benzenethiol','pentachloro- (6CI','7CI','8CI','9CI), AP, NSC 5578, Pentachlorobenzenethiol, Pentachlorothiophenol, RPA 6, Struktol A 95 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HCl5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| SMILES | Sc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentaclorobencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 282.4 |
| Mostrar más |