Learn More
Pentaclorotioanisole, TRC
Código de producto. 30011026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011026 10 g 10 g
17923835 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23817010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1825-19-0
Fórmula molecular C7 H3 Cl5 S
Peso molecular (g/mol) 296.43
Sinónimo Benzene, pentachloro(methylthio)- (9CI), Sulfide, methyl pentachlorophenyl (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methylthio)benzene, Methyl pentachlorophenyl sulfide, Methylthiopentachlorobenzene, PCTA, Pentachloro(methylthio)benzene, Pentachlorophenyl methyl sulfide, Pentachlorothioanisole
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-metilsulfanbenceno
SMILES CSc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-pentachlorophenyl sulfide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl5S/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.8398