Learn More
Pentaclorofenol, TRC
Código de producto. 30411604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411604 1 g -
30425642 100 mg 100 miligramos
30411502 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2381001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-86-5
Fórmula molecular C6 H Cl5 O
Peso molecular (g/mol) 266.34
Sinónimo Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentaclorofenol
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachlorophenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.847
Porcentaje de pureza >95%