Learn More
Sal sódica de pentaclorofenol, TRC
Código de producto. 30423361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30423361 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30423361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2381831G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachlorophenol sodium
CAS 131-52-2
Fórmula molecular C6 Cl5 O . Na
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenol','pentachloro-','sodium deriv. (6CI), Phenol','pentachloro-','sodium salt (8CI,9CI), Biocel WD, CL 208, Dowicide G, GR 48-11PS, GR 48-32S, Mystox D, NAPCP, PCP sodium salt, PCP-Na, PCP-Sodium, PKhFN, Pentachlorophenate sodium, Pentachlorophenol sodium salt, Pentachlorophenoxy sodium, Pentanot 25, Preventol PN, Santobrite, Sapco 25, Sodium PCP, Sodium pentachlorophenate, Sodium pentachlorophenol, Sodium pentachlorophenolate, Sodium pentachlorophenoxide, Witophen N
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl5O.Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h12H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC sodio;2,3,4,5,6-pentaclorofenolato
Peso molecular (g/mol) 288.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.8289
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.