Learn More
Pentaclorofenol-13C6, TRC
Código de producto. 18062210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18062210 10 mg 10 miligramos
18060620 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18062210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23817810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85380-74-1
Fórmula molecular 13C6 H Cl5 O
Peso molecular (g/mol) 272.29
Sinónimo Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol-13C6, pentachloro- (9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, Pentachlorophenol 13C6
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentacloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES O[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachlorophenol 13C6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.8671