Learn More
Pentaclorofenol 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30313341 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30313341 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYS09010008ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachlorophenol
CAS 87-86-5
Nombres de analitos o componentes Pentachlorophenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H Cl5 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentaclorofenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 266.34
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.847 g/mol