Learn More
Pentacloronitrobenceno, TRC
Código de producto. 30413890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413890 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30413890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23799025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Quintozene
CAS 82-68-8
Fórmula molecular C6 Cl5 N O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Quintozene, Pentachloronitrobenzene, Benzene','1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro-, Benzene','pentachloronitro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-nitrobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachloronitrobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachloronitrobenzene, Avicol (pesticide), Batrilex, Botrilex, Brassicol, Brassicol 75, Brassicol Super, Chinozan, Fartox, Folosan, Fomac 2, GC 3944-3-4, Kobutol, Korsikol, Marisan forte, NSC 58427, Nitropentachlorobenzene, PCNB, Pentagen, Phomasan, Plantacol, Quinosan, Quintozen, RTU 1010, RTU PCNB, Terrachlor, Terraclor, Terraclor 30G, Terrafun, Terrazan, Terrazan F, Tilcarex, Tritisan
Fórmula InChI InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 295.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.8372
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.