Learn More
Pentacloronitrobenceno-13C6, TRC
Código de producto. 17960945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960945 1 mg 1 miligramo
17930505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2379921MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362044-64-2
Fórmula molecular 13C6 Cl5 N O2
Peso molecular (g/mol) 301.29
Sinónimo Benzene-13C6, pentachloronitro- (9CI), Pentachloronitrobenzene (13C6), Pentachloronitrobenzene 13C6, Pentachloronitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Quintozene-13C6
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES [O-][N+](=O)[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachloronitrobenzene-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.8573
Porcentaje de pureza >95%