Learn More
Pentacloronitrobenceno 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310525 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310525 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011009AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Quintozene
CAS 82-68-8
Nombres de analitos o componentes Quintozene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 Cl5 N O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Quintozene, Pentachloronitrobenzene, Benzene, 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro-, Benzene, pentachloronitro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-nitrobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachloronitrobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachloronitrobenzene, Avicol (pesticide), Batrilex, Botrilex, Brassicol, Brassicol 75, Brassicol Super, Chinozan, Fartox, Folosan, Fomac 2, GC 3944-3-4, Kobutol, Korsikol, Marisan forte, NSC 58427, Nitropentachlorobenzene, PCNB, Pentagen, Phomasan, Plantacol, Quinosan, Quintozen, RTU 1010, RTU PCNB, Terrachlor, Terraclor, Terraclor 30G, Terrafun, Terrazan, Terrazan F, Tilcarex, Tritisan
Fórmula InChI InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-nitrobenceno
Solvent or Matrix Acetona
Peso molecular (g/mol) 295.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 292,8372 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.