Learn More
Pentacloroanisol-d3 (metoxi-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentachloroanisole D3 |
| CAS | 1219804-52-0 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 Cl5 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Pentachloroanisole D3, Pentachloroanisole-d3, 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(trideuteriomethoxy)benzene, 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methoxy-d3)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H3Cl5O/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentacloro-6-(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 283.382 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.881 g/mol |
| Mostrar más |