Learn More
Pentacloroacetona, TRC
Código de producto. 30135410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135410 1 g 1 g
30004225 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2379001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1768-31-6
Fórmula molecular C3 H Cl5 O
Peso molecular (g/mol) 230.3
Sinónimo 1,1,1,3,3-Pentachloro-2-propanone, Pentachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3-Pentachloropropanone;
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3-pentacloropropano-2-one
SMILES ClC(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachloroacetone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3HCl5O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.847