Learn More
Pentaceno, TRC
Código de producto. 30413117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413117 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30413117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2377705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentacene
CAS 135-48-8
Fórmula molecular C22H14
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3:6,7-Dibenzanthracene, Benzo[b]naphthacene, Dibenz[b,i]anthracene, NSC 90784, lin-Dibenzanthracene, lin-Naphthoanthracene
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
SMILES c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
Nombre IUPAC pentaceno
Peso molecular (g/mol) 278.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1096