Learn More
Pentaceno-d14 (Mayor), TRC
Código de producto. 30420197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420197 10 mg 10 miligramos
30417363 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23777210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63912-16-3
Fórmula molecular C22D14
Peso molecular (g/mol) 292.43
Sinónimo 2,3:6,7-Dibenzanthracene-d14, Benzo[b]naphthacene-d14, Dibenz[b,i]anthracene-d14, NSC 90784-d14, lin-Dibenzanthracene-d14, lin-Naphthoanthracene-d14
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C3=C4[2H])C4=C5[2H])C5=C2[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentacene-d14
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1974