Learn More
Pentaceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10406950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10406950 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10751414 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10406950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.90€
    57.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 6.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-48-8
Fórmula molecular C22H14
Peso molecular (g/mol) 278.35
Número MDL MFCD00003710
Clave InChI SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
Nombre IUPAC pentaceno
SMILES C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentacene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300°C
Color Negro o azul morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 7216
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,soluble in nitrobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino