Learn More
Pentaceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412778 250 mg 250 miligramos
15402778 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56310.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88€
    126.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 20.23€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278.35 g/mol
Pentacene can be used as OPV device (Organo Photovoltaic) and as semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentaceno puede utilizarse como dispositivo OPV (Orgánico fotovoltaico) y como semiconductor.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar a baja temperatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-48-8
Fórmula molecular C22H14
Peso molecular (g/mol) 278.35
Número MDL MFCD00003710
Clave InChI SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
Nombre IUPAC pentaceno
SMILES C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentacene
Punto de fusión 372°C to 374°C (sublimation)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1912418
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7107
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Porcentaje de pureza 97%