Learn More
Pentacarbonyliron, 99.5%
Código de producto. 15451177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15451177 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15451177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031113.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
As a catalyst in organic reactions, and as carbonyl iron for high-frequency coils | CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Pentacarbonyliron is used as a catalyst in organic reactions, and as carbonyl iron for high-frequency coils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-40-6
Fórmula molecular C5FeO5
Peso molecular (g/mol) 195.90
Número MDL MFCD00011001
Clave InChI FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Iron pentacarbonyl; Iron carbonyl
Nombre IUPAC pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentacarbonyliron
Punto de fusión -20°C
Color Red
Densidad 1.457 g/mL
Punto de ebullición 103°C (200°C (decomposition))
Temperatura de inflamación -15°C (5°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal Fe(CO)5
Índice de refracción 1.5196
Cantidad 25 g
Número UN UN1994
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,5099
Información de solubilidad Soluble in nickel tetracarbonyl and organic solvents; Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentacarbonyliron
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.