Learn More
Pentabromoetilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene |
| CAS | 85-22-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H5 Br5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene, Benzene','1,2,3,4,5-pentabromo-6-ethyl-, Benzene','pentabromoethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-ethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene, EB 80, PBEB, Pentabromoethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-etilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 500.65 |
| Mostrar más |