Learn More
Pentabromoetilbenceno-13C6, TRC
Código de producto. 30413651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30413651 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30413651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22027210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentabromoethylbenzene-13C6
CAS 2711616-12-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C213C6H5Br5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pentabromoethyl-benzene-13C6, 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-ethylbenzene-13C6, 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
SMILES CC[13C]1=[13C](Br)[13C](Br)=[13C](Br)[13C](Br)=[13C]1Br
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-etilbenceno-1,2,3,4,5,6-13C6
Peso molecular (g/mol) 506.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.65
Porcentaje de pureza >95