Learn More
Pentabromobenzeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentabromobenzene |
| CAS | 608-90-2 |
| Fórmula molecular | C6 H Br5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pentabromobenzene, Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo, Benzene, pentabromo- (7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromobenzene, Nonnen SMC 65, Pentabromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HBr5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentabromobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 472.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.5995 |