Learn More
Penta-O-pivaloil-beta-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penta-O-pivaloyl-beta-D-glucopyranose |
| CAS | 81058-26-6 |
| Fórmula molecular | C31H52O11 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2,3,4,6-Pentakis(2,2-dimethylpropanoate) β-D-Glucopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H52O11/c1-27(2,3)22(32)37-16-17-18(39-23(33)28(4,5)6)19(40-24(34)29(7,8)9)20(41-25(35)30(10,11)12)21(38-17)42-26(36)31(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)C(O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1OC(C(C)(C)C)=O)COC(C(C)(C)C)=O)OC(C(C)(C)C)=O)OC(C(C)(C)C)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(((2,2-dimetilpropanoil)oxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2,3,4,5-tetrail tetrakis(2,2-dimetilpropanoato) |
| Peso molecular (g/mol) | 600.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 600.35 |