Learn More
Tobramicina penta-N-Boc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penta-N-Boc Tobramycin |
| CAS | 172950-21-9 |
| Fórmula molecular | C43H77N5O19 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | O-3-Deoxy-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,3,6-trideoxy-2,6-bis[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-N1,N3-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-streptamine, O-3-Deoxy-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,3,6-trideoxy-2,6-bis[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-N,N'-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-streptamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H77N5O19/c1-39(2,3)63-34(54)44-18-24-23(50)17-22(47-37(57)66-42(10,11)12)32(59-24)61-30-20(45-35(55)64-40(4,5)6)16-21(46-36(56)65-41(7,8)9)31(29(30)53)62-33-28(52)26(27(51)25(19-49)60-33)48-38(58)67-43(13,14)15/h20-33,49-53H,16-19H2,1-15H3,(H,44,54)(H,45,55)(H,46,56)(H,47,57)(H,48,58)/t20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(N[C@@H](C[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)NC(OC(C)(C)C)=O)O)NC(OC(C)(C)C)=O)[C@H]1O[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]([C@H](O3)CNC(OC(C)(C)C)=O)O)NC(OC(C)(C)C)=O)=O |
| Nombre IUPAC | ((1S,3R,4S,5S,6R)-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-((terc-butoxicarbonil)amino)-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-6-(((2R,3R,5S,6R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-6-(((terc-butoxicarbonil)amino)metil)-5-hidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-5-hidroxiciclohexano-1,3-diil)dicarbamato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 968.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 967.52 |