Learn More
Penoxsulam, TRC
Código de producto. 30011346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011346 500 mg 500 miligramos
30004299 250 mg 250 miligramos
17940735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP274000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219714-96-2
Fórmula molecular C16 H14 F5 N5 O5 S
Peso molecular (g/mol) 483.37
Sinónimo 2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, Clipper, Clipper (benzenesulfonamide), Clipper 20OD, DASH 001, Granite, Granite (herbicide), Granite SC, Grasp, Grasp (benzenesulfonamide), Grasp EC, Penoxsulam, Rainbow 25OD, Ricer, Ricer 240SC, Viper
Nombre IUPAC 2-(2,2-difluoroetoxi)-N-(5,8-dimetaxi-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-il)-6-(trifluorometil)benzenosulfonamida
SMILES COc1cnc(OC)n2nc(NS(=O)(=O)c3c(OCC(F)F)cccc3C(F)(F)F)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penoxsulam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.0636
Porcentaje de pureza >95%