Learn More
Penoxsulam 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30325074 1 mL
1 options
Código de producto. 30325074 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA15937000AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penoxsulam
CAS 219714-96-2
Nombres de analitos o componentes Penoxsulam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 F5 N5 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, Clipper, Clipper (benzenesulfonamide), Clipper 20OD, DASH 001, Granite, Granite (herbicide), Granite SC, Grasp, Grasp (benzenesulfonamide), Grasp EC, Penoxsulam, Rainbow 25OD, Ricer, Ricer 240SC, Viper
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25)
Tipo de solución Single Solution
SMILES COc1cnc(OC)n2nc(NS(=O)(=O)c3c(OCC(F)F)cccc3C(F)(F)F)nc12
Nombre IUPAC 2-(2,2-difluoroetoxi)-N-(5,8-dimetoxi-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-2-il)-6-(trifluorometil)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 483.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.0636 g/mol