Learn More
Mezcla de pesticidas de Pensilvania 334 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325680 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325680 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000334AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Captan∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dimethomorph∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spinetoram∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
CAS 71751-41-2, 30560-19-1, 57960-19-7, 135410-20-7, 116-06-3, 131860-33-8
Nombres de analitos o componentes Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Captan∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dimethomorph∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spinetoram∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Abamectin 100 μg/mL∣Acephate 100 μg/mL∣Acequinocyl 100 μg/mL∣Acetamiprid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Captan 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Dimethomorph 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenhexamid 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣MGK 264 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Naled 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Pyridaben 100 μg/mL∣Spinetoram 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL