Learn More
Ácidos peniloicos de nafcilina, Mikromol™
Código de producto. 17980526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17980526 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17980526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0392.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácidos peniloicos de nafcilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penilloic Acids of Nafcillin
CAS 940306-33-2
Nombres de analitos o componentes Penilloic Acids of Nafcillin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (4S)-2-((2-Ethoxy-1-naphthamido)methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Nafcillin
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O4S/c1-4-26-14-10-9-12-7-5-6-8-13(12)16(14)18(23)21-11-15-22-17(19(24)25)20(2,3)27-15/h5-10,15,17,22H,4,11H2,1-3H3,(H,21,23)(H,24,25)/t15?,17-/m0/s1
SMILES CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)NCC3N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S3
Nombre IUPAC Ácido (4S)-2-[[(2-etoxinaftaleno-1-carbonil)amino]metil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 388.48
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1457 g/mol