Learn More
Ácido V peniciloico (>80%, xH2O), TRC
Código de producto. 30418318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418318 250 mg 250 miligramos
30411239 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP223515250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1049-84-9
Fórmula molecular C16 H20 N2 O6 S
Peso molecular (g/mol) 368.4
Sinónimo (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. E (EP), Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin
Nombre IUPAC (4S)-2-[carboxi-[(2-fenoxiacetil)amino]metilo]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C(NC(=O)COc2ccccc2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(25-16)11(14(20)21)17-10(19)8-24-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t11?,12-,13?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1042